Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 50 Kda
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
418.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
MWCO | 50 kDa |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
Type | Filtres pour centrifugation |
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17271822
|
Merck
ACS505024 |
24 filtres de 50 kDa Amicon Ultra NMWCO, 24 dispositifs d’échange et 24 tubes de prélèvement avec bouchon | 24Pack |
418.00€
24 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Système de purification Amicon Pro : un outil de centrifugation qui réduit la purification des protéines grâce à la concentration et à l’échange de tampons.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Filtres pour centrifugation |
50 kDa | |
Cellulose régénérée (CR) | |
12 cm |