Learn More
Acide amidosulfonique, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415240 25 g 25g
11425240 100 g 100g
11435240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044510.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.088 g/mol
L’acide amidosulfonique est principalement un précurseur des composés au goût sucré. La réaction avec la cyclohexylamine suivie de l’ajout de NaOH donne le C6H11NHSO3Na, le cyclamate de sodium. L’acide sulfamique est utilisé comme agent de nettoyage acide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Numéro MDL MFCD00011603
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC acide sulfamique
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amidosulfonic acid
pH 1.2
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Densité 2.12 g/mL
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Forme physique Cristalline
Numéro UN UN2967
Merck Index 148921
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté 99.99%