Learn More
Acide amidosulfonique, ACS, 99,3-100,3 % (base de la matière sèche du dosage), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377538 100 g 100g
11367538 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033233.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.088 g/mol
L’acide amidosulfonique est largement utilisé comme catalyseur vert pour la préparation de l’amide à partir du cétoxime. Il trouve une application comme titrant dans la détermination du volume d’injection de burette et du facteur d’étalonnage chimique. C’est un catalyseur efficace dans la synthèse des dérivés de la polyhydroquinoline par la réaction de condensation de Hantzsch, de la déazaoxaflavine, des esters méthyliques et éthyliques d’acides gras et dans l’isolement du 5-hydroxyméthylfurfural (HMF) de la fibre de bambou. Elle participe à la détermination des silicates dans les échantillons d’eau. Il agit comme agent neutralisant lors de la détermination du paracétamol par la méthode colorimétrique Glynn et Kendal.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Numéro MDL MFCD00011603
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC acide sulfamique
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amidosulfonic acid
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Densité 2.12
Plage de pourcentage du dosage 99.3 to 100.3% (Assay dried basis)
Notes de pourcentage du dosage (Test base sèche)
Numéro UN UN2967
Quantité 100 g
Forme physique Cristalline
Merck Index 148921
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons.
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté 99.3 to 100.3%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amidosulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfamic acid