Learn More
Acide amidosulphonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amidosulfonic Acid |
| Noms d’analytes ou de composants | Amidosulfonic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Criminologie |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 96.9834 |
| Pourcentage de pureté | >95% |