Learn More
Acide amidosulphonique, TRC
Code produit 30011401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
1g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011401 250 g 250g
30006178 1 g 1g
30005179 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA576785250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 97.09
Synonyme Sulfamic acid, Alprojet W, Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminesulfonic acid, Aminosulfonic acid, Aminosulfuric acid, Jumbo, NSC 1871, Scale Cleen, Steradent Active Plus, Sulfamidic acid, Sulfaminic acid, Sulphamic acid
Nom IUPAC acide sulfamique
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amidosulfonic Acid
Noms d’analytes ou de composants Amidosulfonic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 250 g
Poids de la formule 96.9834
Pourcentage de pureté >95%