Learn More
Acide amidotrizoïque, TRC
Code produit 30137452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137452 100 g 100g
17993715 250 mg 250mg
17924395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA576800100G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-96-4
Formule moléculaire C11 H9 I3 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 613.91
Synonyme Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, 2,4,6-Triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid, Amidotrizoic acid, Diatrizoate, Diatrizoic acid, NSC 262168, Odiston, Urografin acid, Urogranoic acid, Urotrast
Nom IUPAC Acide 3,5-diacétamide-2,4,6-triiodobenzoïque
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Diatrizoic acid
Noms d’analytes ou de composants Diatrizoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 100 g
Poids de la formule 613.7696