Learn More
Amifampridin, Mikromol™
Description
Amifampridin
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Amifampridin |
| CAS | 54-96-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Amifampridin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H7 N3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3,4-Pyridinediamine, Pyridine, 3,4-diamino- (6CI,7CI,8CI), 3,4-DAP, 3,4-Diaminopyridine, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, NSC 521760, Pyridine-4,5-diamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1ccncc1N |
| Nom IUPAC | pyridine-3,4-diamine |
| Show More |