Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amifostine trihydraté
Code produit. 16631852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
16631852 250 mg 250mg
16621852 1 g 1g
2 options
Code produit. 16631852
Marque: Thermo Scientific Chemicals 463102500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112901-68-5 | C5H21N2O6PS | 268.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112901-68-5
Formule moléculaire C5H21N2O6PS
Poids moléculaire (g/mol) 268.26
Clé InChI TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide ({2-[(3-aminopropyl)amino]éthyl}sultanyl)phosphonique trihydraté
SMILES O.O.O.NCCCNCCSP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amifostine trihydrate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 268.27