Learn More
Chlorhydrate d'amiloride 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30461411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461411 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461411 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0560.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Noms d’analytes ou de composants Amiloride Hydrochloride Dihydrate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
Type de solution Solution unique
SMILES O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Nom IUPAC 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;dihydraté;chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 302.12
Quantité 1 mL
Poids de la formule 301,0457 g/mol