Learn More
Chlorhydrate d'amiloride dihydraté, LoGiCal
Code produit 30458116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458116 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458116 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0560.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Noms d’analytes ou de composants Amiloride Hydrochloride Dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Nom IUPAC 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;dihydraté;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 302.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 301,0457 g/mol