Learn More
Chlorhydrate d'amiloride dihydraté, Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'amiloride dihydraté
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amiloride Hydrochloride Dihydrate |
| CAS | 17440-83-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Amiloride Hydrochloride Dihydrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N |
| Nom IUPAC | 3,5-diamino-N-carbamidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide ;dihydraté ;chlorhydrate |
| Afficher plus |