Learn More
Amino Albendazole Sulfone, TRC
Code produit 30138374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138374 100 mg 100mg
30133241 50 mg 50mg
18042420 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA580950100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80983-34-2
Formule moléculaire C10 H13 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 239.29
Synonyme 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole-2-aminosulfone, SKF 81038
Nom IUPAC 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole-2-aminosulfone
Noms d’analytes ou de composants Albendazole-2-aminosulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 100 mg
Poids de la formule 239.0728
Pourcentage de pureté >95%