Learn More
Acide amino(diphényl)acétique (2,2-diphénylglycine), Mikromol™
Code produit 30460482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460482 4 x 25 mg 100mg
17967864 25 mg 25mg
17908054 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460482 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0630.0400254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide amino(diphényl)acétique (2,2-diphénylglycine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Noms d’analytes ou de composants Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Phenytoin Sodium Imp. C (EP), Phenytoin Imp. C (EP), Phenytoin USP Related Compound A, Phenytoin USP RC A, Amino(diphenyl)acetic Acid, 2,2-Diphenylglycine, Phenytoin Related Compound A, Phenytoin Impurity C, Phenytoin Sodium Impurity C, Phenytoin Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2-amino-2,2-diphénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 227,0946 g/mol