Learn More
ε-Acide amino-N-caproïque, MP Biomedicals™
Code produit 11465965 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465965 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465965 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210164594
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Inhibe la plasmine et la carboxypeptidase B. ε-Acide amino-N-caproïque, MP Biomedicals est un analogue de la lysine qui favorise la dissociation rapide de la plasmine, inhibant ainsi l'activation du plasminogène et la fibrinolyse subséquente. Il a été utilisé i
Il est rapporté que l'EACA inhibe la chymotrypsine, le facteur VIIa, la lysine carboxypeptidase, la plasmine et l'activateur du plasminogène. Il a été démontré qu'il inhibe la liaison du plasminogène aux plaquettes activées. Un rapport préliminaire indiquait qu'il inhibe l'activation du premier composant du système du complément. Se lie à la carboxypeptidase B et l'inactive.
Spécification
CAS 60-32-2
Point de fusion 205 °C à 215 °C
Densité 1,48g/mL (litt.)
Formule moléculaire C6H13NO2
Quantité 5 kg
Synonyme 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
Informations sur la solubilité soluble dans l’eau (50mg/mL) ; Peu soluble en alcool et en méthanol ; pratiquement insoluble dans l’éther ; insoluble dans l’éthanol.
Clé InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Nom IUPAC Acide6aminohexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.175
CID PubChem 564
ChEBI CHEBI:16586
Poids de la formule 131.2
Forme physique Powder