Learn More
Acide aminocaproïque, Mikromol™
Code produit 17909404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17909404 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17909404 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0896.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide aminocaproïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Noms d’analytes ou de composants Aminocaproic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Aminocaproic Acid, Ω-Aminocaproic acid, Ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin, epsilon-Aminocaproic acid, epsilon-Amino-n-hexanoic acid, epsilon-Aminohexanoic acid, epsilon-Leucine, epsilon-Norleucine, omega-Aminocaproic acid, omega-Aminohexanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMILES NCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide6aminohexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Quantité 500 mg
Poids de la formule 131,0946 g/mol