Learn More
Bicarbonate d’aminoguanidine, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10316840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10316840
Marque: Thermo Scientific Acros 149062500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2582-30-1 | CH6N4·H2CO3 | 136.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2582-30-1
Formule moléculaire CH6N4·H2CO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Clé InChI OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
CID PubChem 164944
Nom IUPAC 2-aminoguanidine ; acide carbonique
SMILES C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoguanidine bicarbonate
Point de fusion 125°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3
Quantité 250 g
Beilstein 03,117
Informations sur la solubilité Solubility in water: <5g/L (20°C)
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aminoguanidine bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.