Learn More
Alfa Aesar™ Sulfate d’aminoguanidine, 98 %
Code produit. 11478597
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11478597
Marque: Alfa Aesar™ A19710.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1068-42-4
Formule moléculaire CH8N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00151369
Clé InChI XLONNWGCEFSFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoguanidine sulfate, guanylhydrazinesulfate, aminoguanidine sulphate, carbazamidine sulfate, 2-aminoguanidine; sulfuric acid, amino-guanidine; sulfuric acid, aminoguanidinium sulfate, 1-aminoguanidinium sulfate, ch6n4.h2so4, spectrum1505162
CID PubChem 114832
Nom IUPAC N''-aminoguanidine; sulfuric acid
SMILES NN=C(N)N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoguanidine sulfate
Quantité 250 g
Poids de la formule 246.24
Pourcentage de pureté 98%