Learn More
Aminomalononitrile p-toluènesulfonate, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352826 5 g 5g
11362826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09001.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5098-14-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5098-14-6
Formule moléculaire C10H11N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 253.276
Numéro MDL MFCD00012848
Clé InChI MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminomalononitrile p-toluenesulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulfonate, aminomalononitrile p-toluenesulphonate, aminomalononitrile p-toluenesulfonic acid, aminomalononitrile tosylate, aminomalononitrile-p-toluene sulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, 2-aminomalononitrile p-toluenesulfonate, acmc-209krb, dicyanomethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
CID PubChem 563049
Nom IUPAC Acide 2-aminopropanedinitrile;4-méthylbenzènesulfonique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C(#N)C(C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
Point de fusion ∽169°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 4050747
Poids de la formule 253.28
Pourcentage de pureté ≥97%