Learn More
Chlorhydrate d'amiodarone, Mikromol™
Code produit 18071550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18071550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18071550 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0697.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'amiodarone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiodarone Hydrochloride
CAS 19774-82-4
Noms d’analytes ou de composants Amiodarone Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H29 I2 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amiodarone Hydrochloride, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride, Amiodar, Amiodarone hydrochloride, Amiodaronum hydrochloride, Ancoron, Angiodarona, Atlansil, Cordarex, Cordarone, Cordarone X, L 3428, L 3428-Labaz, Miocard, Miodaron, Ortacrone, Pacerone, Ritmocardyl, Rythmarone, SKF 33134A, Trangorex
Formule InChI InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
Nom IUPAC (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diéthylamino)éthoxy]-3,5-diiodophényl]méthanone;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 681.77
Quantité 250 mg
Poids de la formule 681,0004 g/mol