Learn More
Chlorhydrate d’amiodarone, Thermo Scientific™
Code produit. p-7077704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15592223
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 19774-82-4
Formule moléculaire C25H29I2NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 681.77
Clé InChI ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
CID PubChem 441325
Nom IUPAC (-Butyl--benzofuran--yl)-[-[(diéthylamino)éthoxy]--diiodophényl]méthanone2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2(diéthylamino)éthoxy]-3,5-diiodophényl]méthanone ; chlorhydrate
SMILES CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiodarone hydrochloride
Point de fusion 156.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 681.77
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Amiodarone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Butyl-3-benzofuryl4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride