Learn More
Amitraz, MedChemExpress
Code produit. 16468616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16468616
Marque: Medchem Express HYB1111
MedChemExpress Amitraz is a non-systemic acaricide and insecticide, with alpha-adrenergic agonist activity, interaction with octopamine receptors of the central nervous system and inhibition of monoamine oxidases and prostaglandin synthesis.
Amitraz is a non-systemic acaricide and insecticide, with alpha-adrenergic agonist activity, interaction with octopamine receptors of the central nervous system and inhibition of monoamine oxidases and prostaglandin synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitraz
Forme physique Solid
CAS 33089-61-1
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23N3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme BTS-27419
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (340.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(/C=N/C1=CC=C(C)C=C1C)/C=N/C2=CC=C(C)C=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 293.41
Poids de la formule 293.41
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.