Learn More
Amitriptyline EP Impureté D (Amitriptyline) USP Composé apparenté B), Mikromol™
Code produit 30051525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051525 25 mg 25mg
17951826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051525 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0062.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Amitriptyline EP Impureté D (Amitriptyline) USP Composé apparenté B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Noms d’analytes ou de composants 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H25 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Imp. D (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Nortriptyline Imp. D (EP), Amitriptyline USP Related Compound B, Amitriptyline USP RC B, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Amitriptyline Related Compound B, Amitriptyline Hydrochloride Impurity D, Nortriptyline Hydrochloride Impurity D, Amitriptyline Impurity D, Nortriptyline Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Poids moléculaire (g/mol) 295.42
Quantité 25 mg
Poids de la formule 295,1936 g/mol