Learn More
Amitriptyline EP Impureté G (Nortriptyline EP Impureté I), Mikromol™
Code produit 30051443
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051443 100 mg 100mg
30050446 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051443 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0062.14
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Amitriptyline EP Impureté G (Nortriptyline EP Impureté I)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol)
CAS 1210-34-0
Noms d’analytes ou de composants 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H14 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol (Dibenzosuberol), Amitriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Amitriptyline Imp. G (EP), 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-Hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberol, NSC 86157, Amitriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Hydrochloride Impurity I, Amitriptyline Impurity G, Nortriptyline Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
SMILES OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anneau-11-ol
Poids moléculaire (g/mol) 210.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 210.1045 g/mol