Learn More
Amitriptyline.HCl, Lipomed
Code produit 30462332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462332 100 mg 100mg
30462309 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30462332 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMAMI754HC100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate d'amitriptyline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Noms d’analytes ou de composants Amitriptyline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H23 N . Cl H
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9 CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4 ]cycloheptadiene hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulén-11-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Quantité 100 mg
Poids de la formule 313,1597 g/mol