Learn More
Chlorhydrate d'amitriptyline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314435 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314435 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10231000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Noms d’analytes ou de composants Amitriptyline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H23 N . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4]cycloheptadiene hydrochloride, ADT, Adepril, Amicen, Amil 25, Amilent, Amilit, Amineurin, Amiplin, Amiprin, Amitid, Amitril, Amitrip, Amitriptyline chloride, Amyline, Amyzol, Anapsique, Apo-Amitriptyline, Damilen hydrochloride, Deprex, Domical, Elatrol, Elatrolet, Elavil, Enafon, Endep, Etravil, Euplit, Lantron, Laroxyl, Larozyl, Lentizol, Miketorin, NIH 10794, Noriline, Novoprotect, Pinsanu, Pinsaun, Redomex, Ro 4-1575, Saroten, Saroten Retard, Sarotena, Sarotex, Sylvemid, Syneudon, Teperin, Trepiline, Tridep, Tripta, Triptizol, Trynol, Tryptal, Tryptanol, Tryptine, Tryptizol, Trytomer, Uxen, Vanatrip, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity F as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Quantité 1 mL
Poids de la formule 313,1597 g/mol