Learn More
Amitriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200098825
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16450978
Marque: Medchem Express HYB0527A
MedChemExpress Amitriptyline hydrochloride is an inhibitor of serotonin reuptake transporter (SERT) and noradrenaline reuptake transporter (NET), with Kis of 3.45 nM and 13.3 nM for human SERT and NET, respectively.
Amitriptyline hydrochloride also weakly binds to dopamine reuptake transporter (DAT) with a Ki of 2.58 μM. Amitriptyline hydrochloride also inhibits adrenergic, muscarinic, histamine and 5-HT receptors. Amitriptyline hydrochloride is a TrkA and TrkB receptors agonist with potent neurotrophic activity. Amitriptyline hydrochloride has antidepressant activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitriptyline hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 549-18-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24ClN
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (159.31 mM)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C\1C=CC=C3.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Poids de la formule 313.86
Pourcentage de pureté 99.56%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.