Learn More
Chlorhydrate d'amitriptyline, Mikromol™
Code produit 18071040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18071040 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18071040 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0062.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'amitriptyline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Noms d’analytes ou de composants Amitriptyline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H23 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4]cycloheptadiene hydrochloride, ADT, Adepril, Amicen, Amil 25, Amilent, Amilit, Amineurin, Amiplin, Amiprin, Amitid, Amitril, Amitrip, Amitriptyline chloride, Amyline, Amyzol, Anapsique, Apo-Amitriptyline, Damilen hydrochloride, Deprex, Domical, Elatrol, Elatrolet, Elavil, Enafon, Endep, Etravil, Euplit, Lantron, Laroxyl, Larozyl, Lentizol, Miketorin, NIH 10794, Noriline, Novoprotect, Pinsanu, Pinsaun, Redomex, Ro 4-1575, Saroten, Saroten Retard, Sarotena, Sarotex, Sylvemid, Syneudon, Teperin, Trepiline, Tridep, Tripta, Triptizol, Trynol, Tryptal, Tryptanol, Tryptine, Tryptizol, Trytomer, Uxen, Vanatrip, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity F as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Quantité 250 mg
Poids de la formule 313,1597 g/mol