missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amlexanox, MedChemExpress

Code produit. 16428588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16428588

Marque: Medchem Express HYB0713

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.

Amlexanox (AA673

Spécification

Nom chimique ou matériau Amlexanox
CAS 68302-57-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme AA673 Amoxanox CHX3673
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Poids de la formule 298.29
Pourcentage de pureté 99.73%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis