Learn More
Bésilate d'amlodipine, LoGiCal
Code produit 30459660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459660 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459660 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0383.00
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlodipine besilate
CAS 111470-99-6
Noms d’analytes ou de composants Amlodipine besilate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Amlodipine Besylate
Formule InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC acide benzènesulfonique ; 3-O-éthyl 5-O-méthyl 2-(2-aminoéthoxyméthyl)-4-(2-chlorophényl)-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 567.05
Quantité 10 mg
Poids de la formule 566,149 g/mol