Learn More
Amlodipine, LoGiCal
Code produit 30462734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462734 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462734 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0383.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlodipine
CAS 88150-42-9
Noms d’analytes ou de composants Amlodipine
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C20 H25 Cl N2 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, (R,S)-Amlodipine, Amlopres, Intervask, Pelmec, UK-48340, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Amlodipine, Racemic Amlodipine
Formule InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Nom IUPAC 3-O-éthyl 5-O-méthyl 2-(2-aminoéthoxyméthyl)-4-(2-chlorophényl)-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 408.88
Quantité 10 mg
Poids de la formule 408,1452 g/mol