Learn More
Amlodipine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Amlodipine, an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amlodipine |
| CAS | 88150-42-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H25ClN2O5 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 31.25 mg/mL (76.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 408.88 |
| Poids de la formule | 408.88 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.