Learn More
Ammélide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30328657 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328657 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10241000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammelide
CAS 645-93-2
Noms d’analytes ou de composants Ammelide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H4 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine
Formule InChI InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1nc(O)nc(O)n1
Nom IUPAC 6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diol
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 128,0334 g/mol