Learn More
Ammoniac, 0,5 M de solution dans du 1,4-dioxane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501892 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10127253 1 l Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10501892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    101.65€ / 100mL
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Concentration 0.4 to 0.6M
Densité 1.0230g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.023
Formule moléculaire H3N
Formule linéaire NH3
Numéro MDL MFCD00011418
Quantité 100 ml
Point d’éclair 11°C
Fieser 05,15
Merck Index 15, 488
Forme physique Liquide
Synonyme ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nom IUPAC ammoniac
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI:16134
Poids de la formule 17.03
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane, Ammonia