Learn More
Ammoniac, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10637074 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10637074 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    102.65€ / 100mL
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammoniac
Couleur Incolore
CAS 7664-41-7, 109-99-9
Concentration 0.40 à 0.60 M
Densité 0.8500 g/ml
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.85
Formule moléculaire H3N
Formule linéaire NH3
Numéro MDL MFCD00011418
Quantité 100 ml
Point d’éclair − 36°C
Merck Index 15, 488
Forme physique Liquide
Synonyme ammoniac, gaz ammoniac, esprit de Hartshorn, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans la plupart des solvants organiques
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nom IUPAC azane
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI : 16134
Poids de la formule 17.03
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.