Learn More
Solution d’ajustement de force ionique ammoniac 10 M NaOH, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11583092 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11583092 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11583092 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ISANH5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    172.00€ / 500mL
    Économisez 238.00€
    58% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Maintient la force ionique de l’étalon et du test à un niveau élevé pour éliminer les effets de matrice et supprimer ou éliminer les ions interférents.
  • Force ionique élevée
  • Matrice aqueuse
  • Utilisée comme additif lors de l’utilisation d’une électrode sélective d’ions (ISE) pour la mesure de l’ammoniac.
  • Supprime les ions interférents, élimine les potentiels de matrice, d’hystérésis ou de jonction liquide.
  • Élimine ou réduit les erreurs dues au coefficient de variation de température entre l’échantillon et l’étalon d’étalonnage.
  • Certifiée et stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Spécification
Description Forme physique : liquide
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Concentration Ammonia 10M NaOH
À utiliser avec (équipement) Électrode sélective d’ions
Quantité 500 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • AMMONIA ISE IONIC STRENGTH
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide