Learn More
WTW™ Kits de test ammoniac et ammonium
Code produit. 11784745
Click to view available options
Nbre de tests:
25
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11784745
Marque: WTW™ 250329
Pour les eaux usées, l’eau potable
  • Pour les eaux usées, l’eau potable
  • Kit de test cellulaire du chromate (chrome VI et chrome total)
  • Méthode de test photométrique
  • Ce test est très précis et simple d’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Analytes Bleu indophénol (réaction Berthelot)
À utiliser avec (application) Pour les eaux usées, l’eau potable, l’eau de mer
À utiliser avec (équipement) Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex
Comprend Certificats
Nbre de tests 25
Suffisant pour 25 dosages
Méthode de test Photométrique
Type Kit de test cellulaire de l’ammoniac (NH3) CombiCheck