Learn More
Solution tampon d’ammoniac, chlorure d’ammonium / ammoniac, pH 10, pour la complexométrie, Solstice
Code produit 15644010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644010 1 l 1L
15654010 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 335821L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorure d’ammonium / ammoniac, pH 10, pour complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia buffer solution
CAS 12125-02-9
Quantité 1 l
Formule moléculaire ClH4N
Numéro MDL MFCD00011420
Conditionnement Flacon poly
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia buffer solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution