Learn More
Ammoniac, solution dans du méthanol ca. 7 N, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10653415 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Unit Size:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10653415 100 ml 100mL
10431864 800 ml 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10653415 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 428381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    79.50€ / 100mL
    Économisez 5.70€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Ammonia
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 7N solution in methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Concentration 6.0 to 7.5N
Densité 0.7700g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.77
Formule moléculaire H3N
Formule linéaire NH3
Numéro MDL MFCD00011418
Quantité 100 ml
Point d’éclair 14°C
Merck Index 15, 488
Forme physique Liquide
Synonyme ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nom IUPAC azane
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI:16134
Poids de la formule 17.03
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.