Learn More
Ammonia solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™
Code produit 12900754 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12900754 1000 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12900754 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur SOL106100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia solution
Conditionnement Flacon
CAS 7664-41-7
Formule moléculaire H3N
Numéro MDL MFCD00011418
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nom IUPAC ammoniac
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
CID PubChem 222
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:16134
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia 1M Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.