Learn More
Solution d’ammoniac, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 38°C |
| Point de fusion | -57°C |
| Composition | 250 g NH3 / kg |
| Densité | 0.91g/mL |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Odeur | Odorless |
| pH | >10 |
| Quantité | 5 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonia 25 weight % solution p.
- Dangers
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonia