Learn More
Solution ammoniaque 20 à 22 %, Optima™, pour analyse élémentaire d’ultra-traces, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Solution ammoniaque 20-22 %, Optima™, pour l’ultra analyse élémentaire de traces
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| CAS | 1336-21-6 |
| Formule moléculaire | H5NO |
| Numéro MDL | 66650 |
| Tension de vapeur | 500 hPa 50 |
| Densité de vapeur | 0.59 |
| pH | 13.6 |
| Quantité | 250 ml |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.