Learn More
Solution d’ammoniac, 20 %, extra pure, SLR, d=0,92, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Flacon en verre ambré de 1 L
Spécification
Spécification
| pH | 13,6 |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 1336-21-6 |
| Formule moléculaire | H5NO |
| Numéro MDL | MFCD00066650 |
| Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| Nom IUPAC | amine hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide