Learn More
Solution d’ammoniac, 20 %, extra pur, SLR, d=0,92, Fisher Chemical
Code produit. 10224252 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Flacon en plastique PEHD de 5 L
Code produit. 10224252
Marque: Fisher Chemical A/3366/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 13.6
Couleur Incolore
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur 0.59
Tension de vapeur 500 hPa 50
Forme physique Liquide