Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonia solution |
| Note relative au nom | 2.0 M in methanol |
| % max. CAS | 96.5940%, 3.4060% |
| Quantité | 4 x 100 mL |
| Formule linéaire | NH3 |
| Numéro UN | UN1992 |
| Point d’éclair | 6°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Densité | 0.787 g/mL at 25 °C |