Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, pour usage électronique, d=0,88, Fisher Chemical
Code produit. 10090020 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
5L
Code produit. 10090020
Marque: Fisher Chemical A/3222/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 35.05g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia solution 35%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia