Learn More
Solution ammoniacale, 7 N dans du méthanol, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonia solution |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 1 L |
| Formule linéaire | NH3 |
| Numéro UN | UN3286 |
| Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
| Nom IUPAC | ammonia |
| Poids de la formule | 17.03g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 7N in methanol |
| Afficher plus |