Learn More
Solution d’ammoniac, forte, multiofficinale, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15548654 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15548654 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548654 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 973605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.46€
    192.42€ / 2.5L
    Économisez 110.04€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia Solution
Note relative au nom Fort(e)
CAS 7664-41-7
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1L = 0.90kg
Formule moléculaire H3N
Numéro MDL MFCD00011418
Synonyme ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nom IUPAC ammoniac
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI:16134
Poids de la formule 17.03
Pourcentage de pureté 27,0 à 30,0%
Qualité Multiofficinal / NF