Learn More
Norme d'ammoniac : NH3 à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 30003008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003008 500 mL 500mL
30003100 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003008 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGINH31K500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'ammoniac : NH3 à 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
CAS 7664-41-7
Méthodes Ion Chromatography/Wet Chemistry
Noms d’analytes ou de composants Ammonia
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire H3 N
Synonyme Ammonia, Ammonia solution concentrated
Formule InChI InChI=1S/H3N/h1H3
SMILES N
Nom IUPAC azane
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Quantité 500 mL
Poids de la formule 17.0265 g/mol