Learn More
Norme d'ammoniac : NH3 à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Description
Norme d'ammoniac : NH3 à 1000 μg/mL dans H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Méthodes | Chromatographie ionique / Chimie humide |
| Noms d’analytes ou de composants | Ammonia |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | H3 N |
| Synonyme | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| Formule InChI | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMILES | N |
| Nom IUPAC | azane |
| Afficher plus |