Learn More
Norme d'ammoniac : NH3 à 10 000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 30002955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002955 500 mL 500mL
30002969 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002955 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGINH31P500
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'ammoniac : NH3 à 10 000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
CAS 7664-41-7
Méthodes Chromatographie ionique / Chimie humide
Noms d’analytes ou de composants Ammonia
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire H3 N
Synonyme Ammonia, Ammonia solution concentrated
Formule InChI InChI=1S/H3N/h1H3
SMILES N
Nom IUPAC azane
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Quantité 500 mL
Poids de la formule 17,0265 g/mol